Learn More
(3 -Chlorphenoxy)acetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Chlorophenoxy)acetyl chloride |
Siedepunkt | 120°C to 122°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1871611 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 205.04 |
Reinheit (%) | 95% |