Learn More
3-Chlorperoxybenzoesäure, 70-75 %, Rest 3-Chlorbenzoesäure und Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10023240
Marke: Thermo Scientific Acros 255795000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-Chloroperoxybenzoesäure, 70–75 %, C7H5ClO3, CAS-Nummer-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Namenshinweis 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
CAS Min. % 70.0, 25.0, 25.0
CAS Max. % 75.0, 30.0, 30.0
Schmelzpunkt 92.0°C to 94.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.5600g/mL
Prozentgehaltsbereich di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C7H5ClO3
Strukturformel ClC6H4CO3H
MDL-Nummer MFCD00002127
Menge 500 g
UN-Nummer 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Merck Index 15,2154
Relative Dichte 0.56
Synonym 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone
InChI-Schlüssel NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name 3-Chlorbenzecarboperoxsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.56
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 70-75%
Physikalische Form Feuchtes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.