Learn More
3-(Chlormethyl)Benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637164
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63024-77-1
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00000682
InChI-Schlüssel YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzoyl chloride, 3-chloromethyl benzoylchloride, 3-chloromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloromethyl, pubchem16448, 3-chlormethylbenzoylchloride, 3-chloromethylbenzoylchloride, acmc-1b65n
PubChem CID 2733324
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(chloromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 149°C to 150°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4COCl
Brechungsindex 1.5738 to 1.5748
Menge 25 g
Relative Dichte 1.33
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit