Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11360427
3-(Chlormethyl)-5-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360427
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11360427
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW01730CB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 184970-24-9
Summenformel C7H5ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
InChI-Schlüssel KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiopheneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2797043
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 200.65
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(Chlormethyl)-5-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™ >