Learn More
3-Chlorbenzoylchlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10030850
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-46-2
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
MDL-Nummer MFCD00000671
InChI-Schlüssel WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
IUPAC-Name 3-Chlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoyl chloride
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3600g/mL
Siedepunkt 223.0°C to 225.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCl
Brechungsindex 1.5680 to 1.5700
Menge 500 mL
Beilstein 09, 338
Relative Dichte 1.36
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.