Learn More
3-Chloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.03 € - 66.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-42-9 |
---|---|
Summenformel | C6H6ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.57 |
MDL-Nummer | MFCD00007765 |
InChI-Schlüssel | PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro |
PubChem CID | 7932 |
IUPAC-Name | 3-Chloranilin |
SMILES | NC1=CC=CC(Cl)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12019.22 |
100 g |
27.03 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11469872
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12019.36 |
500 g |
66.53 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
3-Chloroaniline was the only aniline compound to increase plasmaALT/GPT activity at 48 h. It is employed in the bioaugmentation of activated sludge.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen3-Chloranilin war die einzige Anilinverbindung, die die Aktivität von PlasmaALT/GPT nach 48 h erhöhte. Es wird bei der Bioaugmentation von Belebtschlamm eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [6.8 g/l (20 °C)].
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Basen.
Chemische Identifikatoren
108-42-9 | |
127.57 | |
PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N | |
7932 | |
NC1=CC=CC(Cl)=C1 |
C6H6ClN | |
MFCD00007765 | |
m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro | |
3-Chloranilin |
Spezifikation
3-Chloroaniline | |
108-42-9 | |
230°C | |
1.594 | |
MFCD00007765 | |
605969 | |
m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro | |
PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chloranilin | |
7932 | |
99% |
-10°C | |
1.21 | |
Characteristic | |
C6H6ClN | |
UN2019 | |
14,2118 | |
Soluble in water. [6.8g/L (20°C)]. | |
NC1=CC=CC(Cl)=C1 | |
127.57 | |
127.57 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Bei Einatmung toxisch
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:CHLOROANILINE, FLÜSSIGKEIT
missing translation for 'einecsNumber' : 203-581-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BX0350000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only