Learn More
3-Chlor-4-methoxybenzonitril, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11335025
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102151-33-7
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.592
MDL-Nummer MFCD03093073
InChI-Schlüssel SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3661, zlchem 1137, acmc-20a6ct, ksc494m4t, 3-chloro-4-methoxy-benzonitrile, 3-chloro-4-methoxybenzonitrile, 3-chloranyl-4-methoxy-benzenecarbonitrile
PubChem CID 4323105
IUPAC-Name 3-Chlor-4-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 108°C to 109°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 5926726
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) ≥97%