Learn More
3-Chlor-3-Methyl-1-Butin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490788
3-Chlor-3-Methyl-1-Butin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490788
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11490788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25252.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1111-97-3
Summenformel C5H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 102.56
MDL-Nummer MFCD00190221
InChI-Schlüssel QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
PubChem CID 70679
IUPAC-Name 3-Chlor-3-Methylbut-1-yn
SMILES CC(C)(Cl)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.913
Siedepunkt 73°C to 75°C
Flammpunkt 4°C (40°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4178
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 102.57
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
3-Chlor-3-Methyl-1-Butin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >