Learn More
(±)-3-Chlor-1,2-Propanediol, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 96-24-2 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg geliefert |
Dichte | 1.32 g/cm3 |
Siedepunkt | 216 °C bis 219 °C |
Flammpunkt | 113 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ALIPHATIKEN |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(±)-3-Chlor-1,2-Propanediol, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur