Learn More
Fisherbrand™ Countdown-Timer mit 3 Kanälen
Kontrolliert drei separate Zähler gleichzeitig. Der Fisherbrand™ 3-Kanal-Countdownzähler zählt auf jedem Zähler von einer maximalen Zeit von 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden zurück. Bietet einen akustischen und visuellen Alarm.
Marke:  Fisherbrand™ 98768-85
Artikelnummer. 11852031
  • 48.80 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Der 3-Kanal-Countdown-Zähler kann drei separate Zähler gleichzeitig betreiben
  • Max. Zeiteinstellung: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden  
  • Anzeigenhöhe: 44.5
  • Anzeigenbreite: 38 mm
  • Zifferngröße 9.5 mm
  • Alarm: Akustischer und visueller Alarm
  • Batterietyp: 1.5 V Silberoxid
Spezifikation
Spezifikation
Abwärtszähler
Akustischer Alarm
1,5 V Silberoxid
44,5 mm
99 h 59 min 59 s
3
84 L x 75 H (mm)