Learn More
3-Carboxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10339020
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-21-6
MDL-Nummer MFCD00039575
InChI-Schlüssel UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
PubChem CID 12077
IUPAC-Name 3-Formalbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6O3
Strukturformel HO2CC6H4CHO
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 150.133
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.