Learn More
3-Carboxy-5-Nitrobenzolborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496650
3-Carboxy-5-Nitrobenzolborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496650
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11496650
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29348.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101084-81-5
Summenformel C7H6BNO6
Molekulargewicht (g/mol) 210.936
MDL-Nummer MFCD00757433
InChI-Schlüssel WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2773315
IUPAC-Name 3-borono-5-nitrobenzoesäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 210.94
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH29348.03,H29348.06
Chargennummer10237766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberH29348.03,H29348.06
Chargennummer10242431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog NumberH29348.03,H29348.06
Chargennummer10240187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Catalog NumberH29348.03,H29348.06
Chargennummer10175149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH29348.03,H29348.06
Name des Produkts
3-Carboxy-5-Nitrobenzolborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >