Learn More
(±)-3-Butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413854
(±)-3-Butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11413854
10 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Artikelnummer. 11413854
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11881.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2028-63-9
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00004541
InChI-Schlüssel GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16239
IUPAC-Name but-3-yn-2-ol
SMILES CC(O)C#C
Specifications
Chemischer Name oder Material (±)-3-Butyn-2-ol
Dichte 0.894
Siedepunkt 108°C to 109°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 10 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 635722
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA11881.09,A11881.06,A11881.14,A11881.22
Chargennummer10245876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA11881.09,A11881.06,A11881.14,A11881.22
Chargennummer10184181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11881.09,A11881.06,A11881.14,A11881.22,A11881.30
Chargennummer10217430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11881.09,A11881.06,A11881.14,A11881.22,A11881.30
ChargennummerM04E010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11881.09,A11881.06,A11881.14,A11881.22,A11881.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ G
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
(±)-3-Butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >