Learn More
3-Butin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10163110
Marke: Thermo Scientific Acros 157331000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-74-2
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00002955
InChI-Schlüssel OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
IUPAC-Name but-3-yn-1-ol
SMILES C#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Butyn-1-ol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -63.6°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9260g/mL
Siedepunkt 128.8°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4397 to 1.4417
Menge 100 mL
Beilstein 01, IV, 2219
Relative Dichte 0.926
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Butyn-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.