Learn More
3-Bromphenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387736
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2989-98-2
Summenformel C7H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00041317
InChI-Schlüssel DHMRSMNEKFDABI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromophenyl urea, 3-bromophenyl urea, unii-02r6npo627, n-3-bromophenyl urea, m-bromophenylurea, amino-n-3-bromophenyl amide, urea, 3-bromophenyl, 3-bromopheylurea, acmc-20an85
PubChem CID 18129
IUPAC-Name (3-bromphenyl)urea
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylurea
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 2718463
Formelmasse 215.06
Reinheit (%) 97%