Learn More
3-Bromphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2699946 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10496432
Marke: Thermo Scientific Acros 358940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89598-96-9
Summenformel C6H6BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 200.83
MDL-Nummer MFCD00239386
InChI-Schlüssel AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734318
IUPAC-Name (3-Bromphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4B(OH)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L
Formelmasse 200.83
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.