Learn More
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10334622
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334622
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 10334622
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC25410DA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4926-47-0
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
InChI-Schlüssel APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 327951
IUPAC-Name 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ >