Learn More
3-Bromchlorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225580
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-37-2
Summenformel C6H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 191.45
MDL-Nummer MFCD00000568
InChI-Schlüssel JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlorbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromochlorobenzene
Schmelzpunkt -21.5°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6300g/mL
Siedepunkt 195.0°C to 197.0°C
Menge 100 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5760 to 1.5780
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.63
Strukturformel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 191.45
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromochlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.