Learn More
3-Brombenzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-Bromobenzylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agro chemicals, dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombenzylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
3-Brombenzylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzylamine |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.5885 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 186.06 |
Reinheit (%) | 97% |