Learn More
3-Brombenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals
35.00 € - 104.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3132-99-8 |
---|---|
Summenformel | C7H5BrO |
Molekulargewicht (g/mol) | 185.02 |
MDL-Nummer | MFCD00003345 |
InChI-Schlüssel | SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde |
PubChem CID | 76583 |
IUPAC-Name | 3-Brombenzaldehyd |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10645522
|
Thermo Scientific Acros
106660250 |
25 mL | Glasflasche |
35.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10656672
|
Thermo Scientific Acros
106661000 |
100 mL | Glasflasche |
104.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3132-99-8 | |
185.02 | |
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N | |
76583 | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O |
C7H5BrO | |
MFCD00003345 | |
m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde | |
3-Brombenzaldehyd |
Spezifikation
3-Bromobenzaldehyde | |
3132-99-8 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
228.0°C to 230.0°C | |
Echt | |
C7H5BrO | |
1.5920 to 1.5960 | |
07, 238 | |
m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde | |
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N | |
3-Brombenzaldehyd | |
76583 | |
96% |
96% | |
95.0 | |
18.0°C to 21.0°C | |
1.5800g/mL | |
96°C | |
95% min. (GC) | |
BrC6H4CHO | |
MFCD00003345 | |
1.58 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O | |
185.02 | |
185.02 | |
Flüssig nach dem Schmelzen |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 221-526-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CU4820000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Bromobenzaldehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only