Learn More
3-Brom-N-Phenylbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166338-06-3
Summenformel C12H10BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 312.181
MDL-Nummer MFCD07957223
InChI-Schlüssel JPSZUSKQOMHYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromo-n-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 8190068
IUPAC-Name 3-Brom-N-phenylbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
Menge 1 g
Formelmasse 312.18
Reinheit (%) 97%