Learn More
3-Brom-N-[4-(trifluormethyl)benzyl]benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495846
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1024483-64-4
Summenformel C14H11BrF3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 394.206
MDL-Nummer MFCD22683137
InChI-Schlüssel RZKLDSNLHNWKFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-n-4-trifluoromethyl phenyl methyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-4-trifluoromethyl benzyl benzenesulfonamide
PubChem CID 4986333
IUPAC-Name 3-brom-N-[[4-(trifluormethyl)phenyl]methyl]benzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]benzenesulfonamide
Menge 1 g
Formelmasse 394.21
Reinheit (%) 97%