Learn More
3-Brom-9H-carbazol, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-9H-carbazole |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 246.11 |
Reinheit (%) | 97% |