Learn More
3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317126
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16789-84-7
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00051833
InChI-Schlüssel BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC-Name 3-Brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 1 g
Beilstein 1213613
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 98%