Learn More
3-Brom-5-(Methoxycarbonyl)benzenboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 341.01 |
Reinheit (%) | 97% |