Learn More
3-Brom-5-Chlorphenol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-chlorophenol |
Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3234780 |
Formelmasse | 207.45 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Fest |