Learn More
3-Brom-4-Heptanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-heptanone |
Dichte | 1.248 |
Siedepunkt | 39°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.458 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Formelmasse | 193.08 |
Reinheit (%) | 98% |