Learn More
(3-Bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbaminsäure-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10402600
(3-Bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbaminsäure-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402600
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
Artikelnummer. 10402600
Marke: Thermo Scientific Maybridge MAY00099EA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Bromo-4, 5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 109770-82-3
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H15BrN2O3
MDL-Nummer MFCD08741480
Menge 10 g
Synonym tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
InChI-Schlüssel AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(3-Brom-4,5-Dihydro-1,2-Oxazol-5-yl)Methyl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 279.13
PubChem CID 13637723
Formelmasse 279.13
Name des Produkts
(3-Bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbaminsäure-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific™ >