Learn More
3-Brom-2-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 246.02 |
Reinheit (%) | 97% |