Learn More
3'-Azido-3'-Desoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 15296058
3'-Azido-3'-Desoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15296058
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15296058
Marke: Thermo Scientific Acros 454980050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30516-87-1
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00006536
InChI-Schlüssel HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Schmelzpunkt 118.0°C to 120.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Merck Index 15,10322
Formelmasse 267.24
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0425250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0394515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0416907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0422305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2020 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3'-Azido-3'-Desoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >