Learn More
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420733
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420733
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11420733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13216.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3-Aminopyrodine is also used as an intermediate for agrochemicals, pharmaceuticals and colorants. These are involved in photosensitizer chemistry, luminescent materials, metal complex chemistry and liquid crystal. Aminopyridine is used as a monomer for polymerization. It is also used in the Production of cationic dyes and Apa amoxicillin sodium raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminopyrodin wird auch als Zwischenprodukt für Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet. Diese sind an der Photosensibilisatorchemie, lumineszierenden Materialien, der Metallkomplexchemie und Flüssigkristall beteiligt. Aminopyridin wird als Monomer für die Polymerisation verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von kationischen Farbstoffen und Apa Amoxicillin-Natriumrohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Es ist sowohl in Wasser als auch in Alkohol, Benzol, löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-08-8
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.12
MDL-Nummer MFCD00006400
InChI-Schlüssel CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10009
IUPAC-Name Pyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine
Schmelzpunkt 58°C to 63°C
pH 10
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Unpleasant
Menge 50 g
UN-Nummer UN2671
Beilstein 105692
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,473
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10221451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Chargennummer10242577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Chargennummer10238250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Chargennummer10166818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
ChargennummerGBFA019885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Name des Produkts
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >