Learn More
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10428820
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428820
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10428820
Marke: Thermo Scientific Acros 104565000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-08-8
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.12
MDL-Nummer MFCD00006400
InChI-Schlüssel CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
IUPAC-Name Pyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 63.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 248.0°C
Flammpunkt 124°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)NH2
Menge 500 g
Beilstein 22, 431
Merck Index 15, 469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in petroleum ether
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >