Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10668429
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668429
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10668429
Marke: Thermo Scientific Acros 430941000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 919-30-2
Summenformel C9H23NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 221.37
MDL-Nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI-Schlüssel WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-(Triethoxysilyl)propan-1-amin, 1-Propanamin, 3-Triethoxysilyl, Silikon A-1100, Silan 1100, 3-3-(Triethoxysilyl)propylamin, Propylamin, 3-Triethoxysilyl, Triethoxy-3-aminopropylsilan, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyltriethoxysilan
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0 °C
Dichte 0.9420 g/ml
Siedepunkt 217.0 °C
Flammpunkt 96 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Brechungsindex 1.4200 bis 1.4220
Menge 100 ml
Relative Dichte 0.942
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: reagiert. Andere Löslichkeiten: löslich in Chloroform
Formelmasse 221.37
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number430948000,430941000
ChargennummerA0466876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number430948000,430941000
ChargennummerA0466876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number430948000,430941000
ChargennummerA0449641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number430948000,430941000
ChargennummerA0400048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number430948000,430941000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >