Learn More
3-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10537410
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-23-1
Summenformel C6H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.40
MDL-Nummer MFCD00191748
InChI-Schlüssel QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)borsäure;hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis grau
Elementanalytik 40.52 to 42.60% C, 7.88 to 8.28% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.