Learn More
3-Aminopentan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
27.90 € - 246.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 616-24-0 |
---|---|
Summenformel | C5H13N |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.17 |
MDL-Nummer | MFCD00008096 |
InChI-Schlüssel | PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane |
PubChem CID | 12019 |
ChEBI | CHEBI:84248 |
IUPAC-Name | Pentan-3-amin |
SMILES | CCC(N)CC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10753065
|
Thermo Scientific Acros
183700050 |
5 g | Glasflasche |
27.90 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10360594
|
Thermo Scientific Acros
183700250 |
25 g | Glasflasche |
86.30 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10320644
|
Thermo Scientific Acros
183701000 |
100 g | Glasflasche |
246.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
616-24-0 | |
87.17 | |
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N | |
12019 | |
Pentan-3-amin |
C5H13N | |
MFCD00008096 | |
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane | |
CHEBI:84248 | |
CCC(N)CC |
Spezifikation
3-Aminopentane | |
98.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
89.0°C to 91.0°C | |
Echt | |
C5H13N | |
1.4055 | |
04, 179 | |
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane | |
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-3-amin | |
12019 | |
87.16 | |
Flüssigkeit |
616-24-0 | |
100.0 | |
0.7400g/mL | |
2°C | |
98% min. (GC) | |
(C2H5)2CHNH2 | |
MFCD00008096 | |
0.74 | |
Solubility in water: soluble. | |
CCC(N)CC | |
87.17 | |
CHEBI:84248 | |
98+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 210-471-6
- 3-Aminopentane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.