Learn More
3-Aminoisonicotinsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223572
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7579-20-6
Summenformel C6H5N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 137.12
MDL-Nummer MFCD00137840
InChI-Schlüssel FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC-Name 3-Aminopyridin-4-Carbonsäure
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoisonicotinic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 95%