Learn More
3-Aminocrotonitril, cis-trans-Gemisch 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626932 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10626932
Marke: Thermo Scientific Acros 152455000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-61-2
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00008071,MFCD00008071
InChI-Schlüssel DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC-Name (2E)-3-aminobut-2-enenitrile
SMILES C\C(N)=C/C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminocrotononitrile
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=CHCN
Menge 500 g
Beilstein 03, 660
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flocken