Learn More
3-Aminobenzoesäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10744281
3-Aminobenzoesäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744281
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 10744281
Marke: Thermo Scientific Acros 155851000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-05-8
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007795
InChI-Schlüssel XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC-Name 3-Aminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzoic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >172°C
Farbe Beige-Braun bis Braun-Weiß
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14, 383
Merck Index 15, 416
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.9g/L (15°C). Other solubilities: 3g/100g in ethanol (25°C),slightly soluble in ether
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0387138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0447183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number
ChargennummerA0432834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2021 Catalog Number
ChargennummerA0404821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2021 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Aminobenzoic acid
Name des Produkts
3-Aminobenzoesäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >