Learn More
3-Aminobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15409687
3-Aminobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409687
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15409687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52909.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminobenzenboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet. Es handelt sich um eine Boronsäure, die für biochemische Forschung verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30418-59-8
Summenformel C6H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.945
MDL-Nummer MFCD00007755
InChI-Schlüssel JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 92269
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible).
Formelmasse 136.95
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW17K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog NumberH52909.03,H52909.14,H52909.06
ChargennummerU05K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberH52909.03,H52909.14,H52909.06
ChargennummerY15I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberH52909.03,H52909.14,H52909.06
ChargennummerS24I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog NumberH52909.03,H52909.14,H52909.06
ChargennummerC06Z038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52909.03,H52909.14,H52909.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzeneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (m-Aminophenyl)metaboric acid
Name des Produkts
3-Aminobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >