missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Aminobenzen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-4510454
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
50 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10784013

Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01949DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 98-18-0
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
InChI-Schlüssel JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC-Name 3-Aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzene-1-sulfonamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NH2C6H4SO2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt