Learn More
3-Aminoazetidin Dihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495588
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
3-Aminoazetidine dihydrochloride, is used as active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminoazetidindihydrochlorid, wird als aktive pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102065-89-4
Summenformel C3H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 72.111
MDL-Nummer MFCD09910173
InChI-Schlüssel FDPKMJDUXJFKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoazetidine, 3-azetidinamine, acmc-209y1n, 3-aminoazetidine dihy drochloric
PubChem CID 1516506
IUPAC-Name Azetidin-3-Amin
SMILES C1C(CN1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoazetidine dihydrochloride
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 145.03
Reinheit (%) 95%