Learn More
3-Amino-6-Bromopyrazin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595966 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15595966
Marke: Thermo Scientific Acros 457420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 486424-37-7
Summenformel C5H4BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.01
InChI-Schlüssel MTNAQEKMSVDTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid, 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, pubchem22388, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylicacid, acmc-1bna1, ksc235o0r, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, 3-azanyl-6-bromanyl-pyrazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 18521600
IUPAC-Name 3-Amino-6-Brompyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.