missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-5-Nitrobenzenboronsäurehydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15400016
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride
CAS 389621-79-8
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Summenformel C6H8BClN2O4
MDL-Nummer MFCD03411933
Menge 250 mg
Synonym 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyboronic acid hcl salt, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl-boronic acid monohydrochloride
InChI-Schlüssel QRMMGONMBRVVKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O.Cl
IUPAC-Name (3-amino-5-nitrophenyl)boronsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 218.4
PubChem CID 16427089
Formelmasse 218.4
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'