Learn More
3-Amino-5-brom-1-methyl-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435997
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000018-06-3
Summenformel C8H8BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 226.077
MDL-Nummer MFCD09864804
InChI-Schlüssel BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 26369215
IUPAC-Name 5-Brom-1-Methylindazol-3-Amin
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 250 mg
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 97%