Learn More
3-Amino-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415287
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78790-79-1
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD04035596
InChI-Schlüssel PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
PubChem CID 10678219
IUPAC-Name 3-Aminopyridin-4-Carbonitril
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-cyanopyridine
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 97%