Learn More
3-Amino-4,4-Dimethylpentanosäurehydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235481
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4, 4-dimethylpentanoic acid hydrate
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Namenshinweis 98%
CAS 336185-29-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C7H15NO2
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H3C)3CCH(NH2)CH2COOH
MDL-Nummer MFCD03791052
Synonym 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid xhydrate, 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate, 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid-water 1/1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-Schlüssel MIMSUZKTGRXZNZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)C(N)CC(O)=O
IUPAC-Name 3-Amino-4,4-dimethylpentansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 145.20
Menge 500 mg
PubChem CID 53393206
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate