Learn More
3-Acetoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323057
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Acetoxybenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Dieser Ausgangsstoff kann bei Lagerung dunkler werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34231-78-2
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00016603
InChI-Schlüssel GVUMZPWBUAGJBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-acetyloxy, acetoxybenzaldehyde, acetic acid 3-formylphenyl ester, m-acetoxybenzaldehyde, m-ace-toxybenzaldehyde, meta-acetoxybenzaldehyde, pubchem13227, 3-formylphenyl acetate
PubChem CID 118618
IUPAC-Name (3-formylphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxybenzaldehyde
Dichte 1.17
Siedepunkt 138°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.533
Menge 1 g
Beilstein 1941499
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%