Learn More
3-Acetoxy-2-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339495
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168899-58-9
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00957176
InChI-Schlüssel LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3798557
IUPAC-Name 3-acetyloxy-2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 149°C to 150°C
Menge 5 g
Beilstein 3271605
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%