Learn More
3-Acetamidobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422638
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-48-4
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00013983
InChI-Schlüssel RGDPZMQZWZMONQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-acetylamino, 3-acetylaminobenzoic acid, m-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-acetamido, n-acetyl-m-aminobenzoic acid, 3-acetylamino-benzoic acid, 3-acetylamino-benzoicaci, 3-acetamidobenzoicacid, 3'-carboxyacetanilide
PubChem CID 48847
IUPAC-Name 3-acetamidobenzoesäure
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamidobenzoic acid
Schmelzpunkt 249°C to 252°C
Menge 100 g
Beilstein 2210867
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%