Learn More
3-(9-Carbazolyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 15530380 |
Formelmasse | 287.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |